852650P
Avanti
C18(plasm) MG
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Synonyme(s) :
1-O-1’-(Z)-Octadecenyl-sn-glycerol
254,00 €
About This Item
254,00 €
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (852650P-10MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
neutral glycerides
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@]([H])(O)CO/C=C\CCCCCCCCCCCCCCCC
Clé InChI
WXWPBUKRBCYIMR-OGLOHFSISA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable