Principaux documents
840531P
Avanti
18:1 MGDG (synthetic)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Monogalactosyldioleoylglycerol
5 MG
227,00 €
227,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
227,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C45H82O10
Poids moléculaire :
783.13
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
227,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 5 mg ((840531P-5MG))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
bioactive lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@](COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C45H82O10/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(47)52-36-38(37-53-45-44(51)43(50)42(49)39(35-46)55-45)54-41(48)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,38-39,42-46,49-51H,3-16,21-37H2,1-2H3/b19-17-,20-18-/t38-,39-,42+,43+,44-,4
Clé InChI
FYKCSQSTKDUTFT-KMILUJHCSA-N
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (840531P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable