Principaux documents
870317P
Avanti
N-octadecyl-pSar25
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
N-octadecyl polysarcosine-25
25 MG
506,00 €
506,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
506,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C93H164N26O25
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
2046.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.79
506,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1x25 mg (870317P-25MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Application(s)
advanced drug delivery
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870317P-25MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable