Principaux documents
870308P
Avanti
16:0 lyso PC-d49
powder
Synonyme(s) :
1-palmitoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine (d49)
1 MG
277,00 €
5 MG
832,00 €
277,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
277,00 €
5 MG
832,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24HD49NO7P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
544.93
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.12
277,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg (870308P-1MG)
package of 1 × 5 mg (870308P-5MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[O-]P(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(OC([2H])([2H])[C@]([2H])(O)C([2H])([2H])OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C
Description générale
16:0 Lyso PC-d49 (1-palmitoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine (d49) is a deuterated derivative of 16:0 Lyso PC. Lyso PC is obtained from the hydrolysis of phosphatidylcholine (PC) by phospholipase A.[1]
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870308P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870308P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Elevated levels and altered fatty acid composition of plasma lysophosphatidlycholine (lysoPC) in ovarian cancer patients
Okita M, et al.
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 71(1), 31-34 (1997)