Principaux documents
855676C
Avanti
17:0 Lyso PC
1-heptadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonyme(s) :
1-heptadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(17:0/0:0)
25 MG
183,00 €
183,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
183,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H52NO7P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
509.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
183,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (855676C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (855676C-200mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 855676C
Concentration
10 mg/mL (855676C-25mg)
25 mg/mL (855676C-200mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[P](=O)([O-])(OC[C@H](O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C25H52NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25(28)31-22-24(27)23-33-34(29,30)32-21-20-26(2,3)4/h24,27H,5-23H2,1-4H3/t24-/m1/s1
Clé InChI
SRRQPVVYXBTRQK-XMMPIXPASA-N
Application
17:0 Lyso PC has been used for the extraction of lipids from the blood samples.[1]
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (855676C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (855676C-25mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Poorna C R Yalagala et al.
Molecular nutrition & food research, 64(12), e2000059-e2000059 (2020-04-19)
Currently available omega-3 fatty acid supplements do not enrich the docosahexaenoic acid (DHA) of the adult brain because they are absorbed as triacylglycerol, whereas the transporter at the blood brain barrier requires lysophosphatidylcholine (LPC)-DHA. The hypothesis that treatment of krill
Generation and quality control of lipidomics data for the alzheimer?s disease neuroimaging initiative cohort
Barupal DK, et al.
Scientific data, 5, 180263-180263 (2018)
Melania Gaggini et al.
International journal of molecular sciences, 20(24) (2020-01-01)
Metabolomics/lipidomics are important tools to identify novel biomarkers associated with liver damage. Patients with chronic liver disease (CLD) and hepatitis C virus (HCV) infection often have alterations in glucose, lipid and protein metabolism. The aim of this study was to
Hiroyasu Sato et al.
Cell reports, 31(5), 107579-107579 (2020-05-07)
Polyunsaturated fatty acids (PUFAs) confer health benefits by preventing inflammation and obesity and by increasing thermogenesis in brown and beige adipocytes. As well as being supplied exogenously as nutrients, PUFAs are largely stored in membrane glycerophospholipids and released by phospholipase
Michael M Dubreuil et al.
Cell reports, 30(5), 1417-1433 (2020-02-06)
Reactive oxygen species (ROS) play critical roles in metabolism and disease, yet a comprehensive analysis of the cellular response to oxidative stress is lacking. To systematically identify regulators of oxidative stress, we conducted genome-wide Cas9/CRISPR and shRNA screens. This revealed a detailed