Principaux documents
860777C
Avanti
18:0 Dibromo MG
Avanti Research - A Croda Brand 860777C
Synonyme(s) :
1-(9,10-dibromostearoyl)-rac-glycerol
25 MG
192,00 €
192,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
192,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H40Br2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
516.35
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
192,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (860777C-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 860777C
Concentration
10 mg/mL (860777C-25mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OCC([H])(O)COC(CCCCCCCC(Br)C(Br)CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C21H40Br2O4/c1-2-3-4-5-7-10-13-19(22)20(23)14-11-8-6-9-12-15-21(26)27-17-18(25)16-24/h18-20,24-25H,2-17H2,1H3
Clé InChI
XXBCOZLVGAZRSV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
18:0 Dibromo MG, also known as 1-(9,10-dibromostearoyl)-rac-glycerol, is a detergent. It is widely used in lipid mesophase crystallization.
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860777C-25mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Agnieszka U Blachnio-Zabielska et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 25(15), 2223-2230 (2011-07-08)
Long-chain acyl-coenzymes A (acyl-CoAs) (LCACoA) are the activated forms of long-chain fatty acids and serve as key lipid metabolites. Excess accumulation of intracellular LCACoA, diacylglycerols (DAGs) and ceramides may create insulin resistance with respect to glucose metabolism. We present a
Evgeny V Berdyshev et al.
The Journal of biological chemistry, 284(9), 5467-5477 (2009-01-03)
Novel immunomodulatory molecule FTY720 is a synthetic analog of myriocin, but unlike myriocin FTY720 does not inhibit serine palmitoyltransferase. Although many of the effects of FTY720 are ascribed to its phosphorylation and subsequent sphingosine 1-phosphate (S1P)-like action through S1P(1,3-5) receptors