Documents
860765P
Avanti
1-O-Acyl Ceramide (d18:1/24:1/24:1)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-nervonoyl-N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C66H125NO4
Poids moléculaire :
996.70
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.79
Source biologique
synthetic
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (860765P-5MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)NC(=O)CCCCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Application
Lipids research
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860765P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable