860526P
Avanti
1-O-Acyl-Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860526P, powder
Synonyme(s) :
1-oleoyl-N-heptadecanoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (860526P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860526P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
Catégories apparentées
Description générale
Application
- high performance thin layer chromatography (HPTLC)
- in mass and nuclear magnetic resonance spectroscopy for the quantification of lipids isolated from vernix caseosa skin cream
- in liquid chromatography-tandem mass spectrometry for the quantification of 1-O-Acyl ceramides from liver samples
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3