860671P
Avanti
C16 Ceramide (d14:1/16:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Synonyme(s) :
N-palmitoyl-D-erythro-sphingosine (C14 base)
1 250,00 €
About This Item
1 250,00 €
Produits recommandés
Essai
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
1 ea of 10 mg (860671P-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
deuterated lipids
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCC
InChI
1S/C30H59NO3/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-20-22-24-26-30(34)31-28(27-32)29(33)25-23-21-19-17-12-10-8-6-4-2/h23,25,28-29,32-33H,3-22,24,26-27H2,1-2H3,(H,31,34)/b25-23+/t28-,29+/m0/s1
Clé InChI
OCXQIBPNDRJADM-VARSQMIESA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable