860523P
Avanti
C24 Dihydroceramide-1-Phosphate (d18:0/24:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860523P, powder
Synonyme(s) :
N-lignoceroyl-D-erythro-dihydroceramide-1-phosphate (ammonium salt)
183,00 €
About This Item
183,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860523P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860523P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](CCCCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(O)=O.[NH4+]
InChI
1S/C42H86NO6P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-42(45)43-40(39-49-50(46,47)48)41(44)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2;/h40-41,44H,3-39H2,1-2H3,(H,43,45)(H2,46,47,48);1H3/t40-,41+;/m0./s1
Clé InChI
RWGVFKRSCGIIDQ-AFTKPYPUSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3