860502P
Avanti
C2 Ceramide (d18:1/2:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860502P, powder
Synonyme(s) :
N-acetoyl-D-erythro-sphingosine
94,50 €
About This Item
94,50 €
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (860502P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860502P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@]([H])(NC(C)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H39NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(24)19(17-22)21-18(2)23/h15-16,19-20,22,24H,3-14,17H2,1-2H3,(H,21,23)/b16-15+/t19-,20+/m0/s1
Clé InChI
BLTCBVOJNNKFKC-QUDYQQOWSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3