860384P
Avanti
16:0-d31-18:1 PG
1-palmitoyl-d31-2-oleoyl-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (sodium salt), powder
Synonyme(s) :
110919
230,00 €
About This Item
230,00 €
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (860384P-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860384P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2
InChI
1S/C40H77O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-40(44)50-38(36-49-51(45,46)48-34-37(42)33-41)35-47-39(43)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,37-38,41-42H,3-16,19-36H2,1-2H3,(H,45,46);/q;+1/p-1/b18-17-;/t37?,38-;/m1./s1/i2D3,4D2,6D2,8D2,10D2,12D2,14D2,16D2,19D2,21D2,23D2,25D2,27D2,29D2,31D2;
Clé InChI
FJXDNGDRHUDFST-YJZUCPFOSA-M
Description générale
Application
Conditionnement