Principaux documents
860365P
Avanti
18:0 PC-d70
Avanti Research - A Croda Brand 860365P, powder
Synonyme(s) :
1,2-distearoyl-d70-sn-glycero-3-phosphocholine
10 MG
128,00 €
25 MG
230,00 €
128,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
128,00 €
25 MG
230,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C44H18NO8PD70
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
860.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.25
128,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (860365P-10mg)
pkg of 1 × 200 mg (860365P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (860365P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 860365P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H]
InChI
1S/C44H88NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h42H,6-41H2,1-5H3/t42-/m1/s1/i1D3,2D3,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2,21D2,22D2,23D2,24D2,25D2,26D2,27D2,28D2,29D2,30D2,31D2,32D2,33D2,34D2,35D2,36D2,37D2
Clé InChI
NRJAVPSFFCBXDT-MNVUKWGGSA-N
Description générale
18:0 Phosphocholine (PC)-deuterium70 contains phosphocholine head group and an 18-deuterated carbon chain.[1]
Deuterated fatty acids experience exchange of the deuteriums on the alpha carbon to the carbonyl, i.e., C2 position, and will therefore be a mixture of compounds that are fully deuterated and partially deuterated at that position.
Actions biochimiques/physiologiques
Phosphocholine (PC) post-translationally alter the placental neurokinin B hormone and decrease the host immune response.[2]
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860365P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860365P-200mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860365P-25mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Identification of a novel mammalian post-translational modification, phosphocholine, on placental secretory polypeptides
Lovell TM, et al.
Journal of Molecular Endocrinology, 39 (2007)
Estimation of bacterial biomass in subsurface sediments by quantifying intact membrane phospholipids
Zink K, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 390(3), 885-896 (2008)