Principaux documents
860075W
Avanti
C17:0 GD1a (d18:1/17:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
C17:0 GD1a Ganglioside (d18:1/17:0, ammonium salt)
100 μG
922,00 €
922,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
922,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C83H149N5O39
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1841.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
922,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
methanol solution
Conditionnement
ampule of 1 × 1 mL
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C (−15°C to −25°C)
Conditionnement
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860075W-100UG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :