Principaux documents
860067P
Avanti
24:0 CPE (d18:1/24:0)
Avanti Research - A Croda Brand (860067P), powder
Synonyme(s) :
N-lignoceroyl-D-erythro-sphingosylphosphoethanolamine
1 MG
503,00 €
503,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
503,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C44H89N2O6P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
773.16
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
503,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860067P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand (860067P)
Type de lipide
sphingolipids
deuterated lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[NH3+])=O
InChI
1S/C44H89N2O6P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-44(48)46-42(41-52-53(49,50)51-40-39-45)43(47)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h35,37,42-43,47H,3-34,36,38-41,45H2,1-2H3,(H,46,48)(H,49,50)/b37-35+/t42-,43+/m0/s1
Clé InChI
QJSCNSKQQWZUPA-QVDCKBILSA-N
Conditionnement
5mL glass amber screw cap vial (860067P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable