857510P
Avanti
Anteiso 15:0 Fatty Acid
Avanti Research™ - A Croda Brand (857510P), powder
Synonyme(s) :
(S)-12-Methyltetradecanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (857510P-10MG)
pkg of 1 × 25 mg (857510P-25MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand (857510P)
Type de lipide
bacterial lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC[C@H](C)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-14(2)12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-15(16)17/h14H,3-13H2,1-2H3,(H,16,17)/t14-/m0/s1
Clé InChI
XKLJLHAPJBUBNL-AWEZNQCLSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable