76560
Methyl pentadecanoate
analytical standard
Synonyme(s) :
Ester méthylique d’acide pentadecanoïque
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥99.5% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.438 (lit.)
n20/D 1.439
Point d'ébullition
141-142 °C/3 mmHg (lit.)
Pf
18-19 °C (lit.)
Densité
0.865 g/mL at 20 °C
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Groupe fonctionnel
ester
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C16H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18-2/h3-15H2,1-2H3
Clé InChI
XIUXKAZJZFLLDQ-UHFFFAOYSA-N
Application
- A standard for the quantitation of monoepoxy fatty acid methyl esters (FAME) by gas-liquid chromatography.
- An internal standard for the extraction of triglycerides from de-shelled Jatropha curcas L. seeds by use of supercritical carbon dioxide (SC-CO2) extraction.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1