F0120005
Flecainide impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3-[2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]-1,5,6,7,8,8a-hexahydroimidazo[1,5-a]pyridine
133,00 €
About This Item
133,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
flecainide
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
Application
Conditionnement