Principaux documents
850802C
Avanti
18:0-18:2 PE
1-stearoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Synonyme(s) :
1-octadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(18:0/18:2(9Z,12Z))
25 MG
461,00 €
461,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
461,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C41H78NO8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
744.03
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
461,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (850802C-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 850802C
Concentration
10 mg/mL (850802C-25mg)
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C41H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h12,14,18,20,39H,3-11,13,15-17,19,21-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/b14-12-,20-18-/t39-/m1/s1
Clé InChI
YDTWOEYVDRKKCR-KNERPIHHSA-N
Description générale
Phosphatidylethanolamine (PE) is a membrane phospholipid and the types depend on the combination of free fatty acids on the α and β position.[1]
Application
18:0-18:2 Phosphatidylethanolamine (PE) is suitable for use
  • in the preparation of monolayers[2]
  • in the preparation of glucose-PE and lactose-PE as standards in multiple reaction monitoring (MRM) and mass spectrometry (MS/MS) analysis[3]
  • as standards for mass spectrometry-electrospray ionization (MS-ESI)[4]
Actions biochimiques/physiologiques
Phosphatidylethanolamine (PE) is implicated in a numerous function like membrane fusion, cell cycle, autophagy, apoptosis, and cognitive function.[1] 18:0-18:2 Phosphatidylethanolamine (PE) is one of the non-glycated PE in powdered milk. It is a beneficial source of fatty acid and plays an important role in immunological protection.[3]
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850802C-25mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Development of quantitation method for glycated aminophospholipids at the molecular species level in powdered milk and powdered buttermilk
Kodate A, et al.
Scientific Reports, 8(1), 8729-8729 (2018)
A raft-associated species of phosphatidylethanolamine interacts with cholesterol comparably to sphingomyelin. A Langmuir-Blodgett monolayer study
Grzybek M, et al.
PLoS ONE, 4(3), e5053-e5053 (2009)
Ryo Takahashi et al.
Journal of proteomics, 166, 101-114 (2017-07-25)
Lipid hydroperoxide-mediated modifications of proteins are receiving increasing attention because of their possible involvement in various degenerative diseases. These biological effects are attributed to the ability of lipid peroxidation-derived aldehydes to react with the nucleophilic sites of proteins. Here we
Diarachidonoylphosphoethanolamine induces necrosis/necroptosis of malignant pleural mesothelioma cells
Kaku Y, et al.
Cellular Signalling, 27(9), 1713-1719 (2015)