850555O
Avanti
(2S,3S)-Phytantriol
Avanti Research™ - A Croda Brand 850555O
Synonyme(s) :
(2S,3S)-3,7,11,15-tetramethylhexadecane-1,2,3-triol
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (850555O-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850555O
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCC[C@](C)(O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C20H42O3/c1-16(2)9-6-10-17(3)11-7-12-18(4)13-8-14-20(5,23)19(22)15-21/h16-19,21-23H,6-15H2,1-5H3
Clé InChI
CGIHFIDULQUVJG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup