Principaux documents
850472C
Avanti
18:0-22:6 PC
1-stearoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonyme(s) :
1-octadecanoyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(18:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
25 MG
295,00 €
200 MG
960,00 €
1 G
3 090,00 €
295,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
295,00 €
200 MG
960,00 €
1 G
3 090,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C48H84NO8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
834.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
295,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (850472C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (850472C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (850472C-200mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 850472C
Concentration
10 mg/mL (850472C-25mg)
25 mg/mL (850472C-1g)
25 mg/mL (850472C-200mg)
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
18:0-22:6 PC is composed of stearoyl chain and omega-3 polyunsaturated fatty acyl chain docosahexaenoic acid (DHA), along with 22-carbons and six double bonds.[1] 18:0-22:6 PC is an important characteristic phospholipid in human spermatozoa.[2]
Application
18:0-22:6 PC has been used in the preparation of small unilamellar vesicles.[3]
Conditionnement
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (850472C-1g)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850472C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850472C-25mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Souvent commandé avec ce produit
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Comparison of phosphatidylcholines containing one or two docosahexaenoic acyl chains on properties of phospholipid monolayers and bilayers
Zerouga M, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1236(2), 266-272 (1995)
Phase diagram of a polyunsaturated lipid mixture: brain sphingomyelin/1-stearoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine/cholesterol
Konyakhina TM and Feigenson GW
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1858(1), 153-161 (2016)
Drew Marquardt et al.
Chemistry and physics of lipids, 229, 104892-104892 (2020-02-18)
We present the detailed structural analysis of polyunsaturated fatty acid-containing phospholipids namely, 1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (PDPC) and 1-stearoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (SDPC). A newly developed molecular dynamics (MD) simulation parsing scheme for lipids containing fatty acids with multiple double bonds was implemented into the scattering
Analysis of the lipid composition of human and boar spermatozoa by MALDI-TOF mass spectrometry, thin layer chromatography and 31P NMR spectroscopy
Lessig J, et al.
Comparative Biochemistry and Physiology. Part B, Biochemistry & Molecular Biology, 137(2), 265-277 (2004)
Shea Foley et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1862(9), 183365-183365 (2020-05-27)
Polyunsaturated phospholipids in plasma membranes modulate order and dynamics of the lipid bilayer and influence integral membrane protein function. In this study, we investigate the effects of polyunsaturated fatty acid (PUFA) chains in phosphatidylcholine (PC) on osmotic water permeability and