Principaux documents
850461C
Avanti
16:0-22:6 PC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-hexadecanoyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(16:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C46H80NO8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
806.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
Description
1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (850461C-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
10 mg/mL (850461C-25mg)
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C46H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-22-23-24-25-27-29-31-33-35-37-39-46(49)55-44(43-54-56(50,51)53-41-40-47(3,4)5)42-52-45(48)38-36-34-32-30-28-26-19-17-15-13-11-9-7-2/h8,10,14,16,20-21,23-24,27,29,33,35,44H,6-7,9,11-13,15,17-19,22,25-26,28,30-32,34,36-43H2,1-5H3/b10-8-,16-14-,21-20-,24-23-,29-27-,35-33-/t44-/m1/s1
Clé InChI
IESVDEZGAHUQJU-ZLBXKVHBSA-N
Description générale
16:0-22:6 PC or 1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine is a glycerophospholipid, with substitution of palmitic acid and docosahexaenic acid at sn-1 and sn-2 positions of the glycerol backbone, respectively.
Application
16:0-22:6 PC or 1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine:
  • has been used in vesicle preparation
  • has been used in liposome extrusion and liposome flotation assay
  • might be used in large unilamellar vesicles (LUVs) to develop a scattering density profile (SDP) model for lipids with polyunsaturated fatty acid (PUFA)
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850461C-25mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
A universal method for planar lipid bilayer formation by freeze and thaw
Sugihara K, et al.
Soft Matter, 8(20), 5525-5531 (2012)
Drew Marquardt et al.
Chemistry and physics of lipids, 229, 104892-104892 (2020-02-18)
We present the detailed structural analysis of polyunsaturated fatty acid-containing phospholipids namely, 1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (PDPC) and 1-stearoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (SDPC). A newly developed molecular dynamics (MD) simulation parsing scheme for lipids containing fatty acids with multiple double bonds was implemented into the scattering
Anddre Osmar Valdivia et al.
ACS omega, 5(25), 15454-15467 (2020-07-09)
Multiple sclerosis has complex pathogenesis encompassing a variety of components (immunologic, genetic, and environmental). The autoimmunogenicity against the host's myelin basic protein is a major contributor. An increase in myelin basic protein deimination (a post-translational modification) and a change in