850396P
Avanti
20:1 (Cis) PC
1,2-dieicosenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonyme(s) :
1,2-di-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(20:1(11Z)/20:1(11Z))
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (850396P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850396P
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O
Catégories apparentées
Description générale
Application
- as an internal standard for mass spectrometric analysis
- to prepare large multilamellar vesicles for proteoliposome generation
- to study the effects of the lipid chain length on 6-bromoacetyl-2-dimethylaminonaphthalene (BADAN) fluorescence parameters
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit