850157P
Avanti
16:0-18:1 PI(4)P
Avanti Research™ - A Croda Brand 850157P, powder
Synonyme(s) :
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-4′-phosphate) (ammonium salt)
446,00 €
About This Item
446,00 €
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (with stopper and crimp cap (850157P-1mg))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850157P-500ug))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850157P
Type de lipide
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
Clé InChI
YEXVGLIBEQFJQY-PIUDMSOTSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available