855810P
Avanti
26:0 Lyso PC
1-hexacosanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonyme(s) :
1-hexacosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(26:0/0:0)
390,00 €
About This Item
390,00 €
Produits recommandés
Essai
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (855810P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (855810P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (855810P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 855810P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques