Principaux documents
840490C
Avanti
20:4 PG
Avanti Research - A Croda Brand 840490C
Synonyme(s) :
1,2-diarachidonoyl-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (sodium salt)
25 MG
597,00 €
597,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
597,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C46H74O10PNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
841.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
597,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (840490C-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 840490C
Concentration
10 mg/mL (840490C-25mg)
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C46H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-45(49)53-41-44(42-55-57(51,52)54-40-43(48)39-47)56-46(50)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11-14,17-20,23-26,29-32,43-44,47-48H,3-10,15-16,21-22,27-28,33-42H2,1-2H3,(H,51,52);/q;+1/p-1/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18-,25-23-,26-24-,31-29-,32-30-;/t43?,44-;/m1./s1
Clé InChI
VDLWDRIXPIHWNE-JXXFPQNESA-M
Description générale
20:4 PG or 1,2-diarachidonoyl-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] is a sodium salt of glycerophospholipid with substitution of two arachidonic acids at sn-1 and sn-2 positions and phospho-rac-(1-glycerol) at the sn-3 position of the glycerol backbone.
Application
20:4 PG or 1,2-diarachidonoyl-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (sodium salt) has been used as an oxidized phospholipid (PL), added to bovine lipid extract surfactant (BLES), to study its effect on the biophysical activity.[1]
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840490C-25mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Karina Rodríguez-Capote et al.
Biophysical journal, 90(8), 2808-2821 (2006-01-31)
Exposing bovine lipid extract surfactant (BLES), a clinical surfactant, to reactive oxygen species arising from hypochlorous acid or the Fenton reaction resulted in an increase in lipid (conjugated dienes, lipid aldehydes) and protein (carbonyls) oxidation products and a reduction in