Principaux documents
840055C
Avanti
Liver PC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
L-α-phosphatidylcholine (Liver, Bovine)
25 MG
487,00 €
487,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
487,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
487,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (840055C-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
10 mg/mL (840055C-25mg)
Type de lipide
phospholipids
phosphoglycerides
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Phosphatidylcholine (PC) is a strong bilayer-forming lipid found in mammalian membranes. It consists of a positively charged quaternary amine in the headgroup and a negatively charged phosphate group.[1]
Application
Liver PC is suitable for use:
  • in the preparation of two dimensional crystals of microsomal glutathione transferase 1 for electron microscopy[2]
  • in the preparation of ′golgi lipid′ mixture for liposome recruitment assay[3]
  • in lipid vesicle preparation for ligand transfer assay[4]
Actions biochimiques/physiologiques
Phosphatidylcholine (PC) is an important source of diacylglycerol and other signaling molecules.[5] Liver PC has a saturated to unsaturated fatty acid ratio of 0.91.[6]
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840055C-25mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Stress sensor triggers conformational response of the integral membrane protein microsomal glutathione transferase 1
Busenlehner LS, et al.
Biochemistry, 43(35), 11145-11152 (2004)
GORAB scaffolds COPI at the trans-Golgi for efficient enzyme recycling and correct protein glycosylation
Witkos TM, et al.
Nature Communications, 10(1), 127-127 (2019)
The Membranes of Cells (2016)
Effect of bilayer phospholipid composition and curvature on ligand transfer by the alpha-tocopherol transfer protein
Zhang WX, et al.
Lipids, 44(7), 631-631 (2009)
The contribution of surface residues to membrane binding and ligand transfer by the alpha-tocopherol transfer protein (alpha-TTP)
Zhang WX, et al.
Journal of molecular biology, 405(4), 972-988 (2011)