810252P
Avanti
NBD-12 Cholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand 810252P, powder
Synonyme(s) :
5-cholesten-3β-ol 12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoate
279,00 €
About This Item
279,00 €
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (810252P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810252P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C