Principaux documents
810118C
Avanti
Egg NBD PE
Avanti Research - A Croda Brand 810118C
Synonyme(s) :
L-α-Phosphatidylethanolamine-N-(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl) (Ammonium Salt) (Egg-Transphosphatidylated, Chicken)
1 MG
240,00 €
240,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
240,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C45H80N5O11P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
898.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
240,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (810118C-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 810118C
Concentration
1 mg/mL (810118C-1mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
The phosphatidylethanolamine (PE) is a zwitterionic phospholipid. Its headgroup is provided with a phosphate, that is negatively charged and a free amine, that is positively charged.[1] PE is one of the widely distributed glycerophospholipid in eukaryotic cells.[2]
Application
Egg NBD PE is suitable to use as an additive in dimethylformamide (DMF) to compare the effects of nystatin on the diffusion of NBD-Nys and NBD-PE.[3] It has also been used to monitor lipid extraction from liposomes for lipid transfer assay.[4]
Actions biochimiques/physiologiques
Phosphatidylethanolamine (PE) helps to activate factor (F)X and PT, thereby stimulating thrombosis. It serves as an anticoagulant.[5] PE is essential for the surface expression of γ-aminobutyric acid type A receptors (GABAARs) in cultured neurons.[6]
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810118C-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Proteostasis maintenance of Cys-loop receptors
Advances in Protein Chemistry and Structural Biology, 103(3), 1- 23 (2016)
Antibodies and Diagnostic Tests in Antiphospholipid Syndrome
Systemic Lupus Erythematosus, 495- 501 (2016)
Lipid-Protein Interactions in Membranes
Yeagle PL
The Membranes of Cells, 291- 334 (2016)
Phosphatidylethanolamine metabolism in health and disease
International Review of Cell and Molecular Biology, 321(3), 29- 88 (2016)
Evidence for nystatin micelles in L-cell membranes from fluorescence photobleaching measurements of diffusion
O'Neill LJ, et al.
Biochemistry, 25(1), 177- 181 (1986)