700323P
Avanti
Cholic acid 3-sulfate disodium salt
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
3α, 7α, 12α -trihydroxy-5β-cholan-24-oic acid 3-sulfate disodium salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
bile acids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable