SMB00944
Dihydrodaidzein
≥95%
Synonyme(s) :
4′,7-Dihydroxy-isoflavanone; 7,4′-Dihydroxyisoflavanone; 2,3-Dihydro-7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one synthetic
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
solid
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
faint beige
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C15H12O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-7,13,16-17H,8H2
Clé InChI
JHYXBPPMXZIHKG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)