Principaux documents
700360P
Avanti
Glycochenodeoxycholic acid 3-sulfate
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
5β-cholanic acid-3α,7α-diol N-(carboxymethyl)-amide 3-sulfate (disodium salt)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H41NNa2O8S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
573.65
Code UNSPSC :
12352211
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
synthetic
Description
Technique(s): bile acids
Essai
≥99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (700360P-5MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
bile acids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].C[C@H](CCC(=O)NCC([O-])=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C26H43NO8S.2Na/c1-15(4-7-22(29)27-14-23(30)31)18-5-6-19-24-20(9-11-26(18,19)3)25(2)10-8-17(35-36(32,33)34)12-16(25)13-21(24)28;;/h15-21,24,28H,4-14H2,1-3H3,(H,27,29)(H,30,31)(H,32,33,34);;/q;2*+1/p-2/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,24+,25+,26-;;/m1../s1
Clé InChI
MJXWPLXHDUSUKI-KZRRTRIISA-L
Application
lipids research
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700360P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable