700184M
Avanti
desmosterol (D6) ester
26,26,26,27,27,27-hexadeuteriocholesta-5,24-dien-3β-ol (9Z-octadecenoate), methylene chloride solution
Synonyme(s) :
111014
163,00 €
About This Item
163,00 €
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
methylene chloride solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (700184M-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 700184M
Concentration
1 mg/mL (700184M-1mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)