700178P
Avanti
24-Methylene cholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Synonyme(s) :
5,24(28)-Cholestadien-24-methylen-3β-ol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (700178P-1MG)
pkg of 1 × 5 mg (700178P-5MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC1(CC[C@H](O)C2)C2=CCC3C1CCC4(C)C3CCC4C(CCC(C(C)C)=C)C
InChI
1S/C28H46O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h9,18,20,22-26,29H,3,7-8,10-17H2,1-2,4-6H3/t20-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28-/m1/s1
Clé InChI
INDVLXYUCBVVKW-PXBBAZSNSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable