Principaux documents
700161P
Avanti
Glucosyl sitosterol
Avanti Research - A Croda Brand 700161P, powder
Synonyme(s) :
β-D-Glucosyl sitosterol
5 MG
223,00 €
223,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
223,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C35H60O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
576.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
223,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (700161P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 700161P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2CC[C@@]3([C@@H]4[C@H]([C@H]5[C@@]([C@H](CC5)[C@@H](CC[C@H](C(C)C)CC)C)(CC4)C)CC=C3C2)C
InChI
1S/C35H60O6/c1-7-22(20(2)3)9-8-21(4)26-12-13-27-25-11-10-23-18-24(14-16-34(23,5)28(25)15-17-35(26,27)6)40-33-32(39)31(38)30(37)29(19-36)41-33/h10,20-22,24-33,36-39H,7-9,11-19H2,1-6H3/t21-,22-,24+,25+,26-,27+,28+,29-,30-,31+,32-,33-,34+,35-/m1/s1
Clé InChI
NPJICTMALKLTFW-OFUAXYCQSA-N
Description générale
Glucosyl sitosterol is a glucosyl sterol produced by plants, fungi and bacteria.[1]
Glucosyl sitosterol is a steroid present in significant amounts in Bauhinia manca plant stem.[2]
Actions biochimiques/physiologiques
Glucosyl sitosterol like β-sitostery1-β-D-glucoside from Mentha cordifolia have analgesic functionality and may be useful in pain tolerance.[3]
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700161P-5mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
681.8 °F
Point d'éclair (°C)
361 °C
Bioactivity studies on beta-sitosterol and its glucoside
Villasenor IM, et al.
Phytotherapy Research, 16(5), 417-421 (2002)
Hypoglycemic activity of two Brazilian Bauhinia species: Bauhinia forficata L. and Bauhinia monandra Kurz.
Menezes F, et al.
Revista Brasileira de Farmacognosia, 17(1), 8-13 (2007)
Cholesterol and Other Lipid Metabolism
Steroids, 85-85 (2011)