Principaux documents
700115P
Avanti
5α-7,24-cholestadiene-d6
Avanti Research - A Croda Brand 700115P, powder
Synonyme(s) :
5α-cholesta-7,24-dien-3β-ol (d6)
1 MG
370,00 €
370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
370,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H38D6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41141804
Nomenclature NACRES :
NA.25
370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (700115P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 700115P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Oxygenated derivatives of cholesterol (oxysterols) present a remarkably diverse profile of biological activities, including effects on sphingolipid metabolism, platelet aggregation, apoptosis, protein prenylation, and cholesterol homeostasis.
Actions biochimiques/physiologiques
5α-7,24-cholestadiene-d6 is a deuterated form of 5α-7,24-cholestadiene. Cholestadienes are generated from cholesterol on thermal processing. Food with cholesterol oxidation products elicit adverse effects in humans.[1]
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700115P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Formation of Cholesterol Oxidation Products, Cholesterol Dimers and Cholestadienes After Thermal Processing of Cholesterol Standards and Butter
Derewiaka D
European Journal of Lipid Science and Technology, 121(9), 1800373-1800373 (2019)