640000P
Avanti
DMABA-d0 NHS Ester
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
4-(dimethylamino)benzoic acid N-hydroxysuccinimide ester-d0
About This Item
Produits recommandés
Description
4-(dimethylamino)-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester benzoic acid
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 50 mg (640000P-50mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C13H14N2O4/c1-14(2)10-5-3-9(4-6-10)13(18)19-15-11(16)7-8-12(15)17/h3-6H,7-8H2,1-2H3
Clé InChI
FNGFZOAQGYOQTG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable