640020P
Avanti
DMABA Kit
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
DMABA Kit
379,00 €
About This Item
379,00 €
Produits recommandés
Essai
>99%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Composants de kit également disponibles séparément