610009
Avanti
PC Membranes 0.8um
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Extruder PC Membrane, Polycarbonate Membranes 0.8μm 19mm (100/pk)
150,00 €
About This Item
150,00 €
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Température de stockage
room temp
Description générale
Watch the video to learn more about the Avanti Research™ Mini-Extruder.
Actions biochimiques/physiologiques
Composants
Informations légales
Pièce de rechange
Souvent commandé avec ce produit