600460
Avanti
4 mL Clear Vial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
4 mL Vial (Clear)
About This Item
Code UNSPSC :
24122000
Nomenclature NACRES :
NA.25
Produits recommandés
Conditionnement
package of 1 × 1 ea (600460-1EA)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Température de stockage
room temp
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC