Principaux documents
330379W
Avanti
Carnitine SPLASH
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Carnitine SPLASH LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec Standard
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Source biologique
synthetic
Description
Technique(s): mass spectrometry
Essai
≥99% (TLC)
Conditionnement
pkg of 1 × 1 ea (330379W-1EA)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Acylcarnitines transport fatty acids into mitochondria for β-oxidation, making them essential for the regulation of carbohydrate and lipid metabolism within a cell. A variety of health conditions are associated with dysregulated acylcarnitine levels, such as mitochondrial dysfunction, sepsis, cancer, and autoimmune disorders. Carnitine SPLASH contains deuterated forms of L-carnitine and 13 acylcarnitines for analysis of a wide array of sample types.
Application
Lipidomics
Conditionnement
2mL Amber Glass Sealed Ampule (330379W-1EA)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :