Principaux documents
Z764361
Briskheat heating tape, silicone rubber, grounded
W × L 1 in. × 6 ft, AC/DC input 240 V AC
1 EA
277,00 €
277,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
277,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41102405
Nomenclature NACRES :
NB.76
277,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Entrée CA/CC
240 V (AC)
Matériaux
silicone
Caractéristiques
CE compliant
Fabricant/nom de marque
BriskHeat BS0102060LGE
Paramètres
0-232 °C temp. range
Larg. × L
1 in. × 6 ft
Description générale
  • Supplied with SDC controller-compatible plug
  • Maximum exposure temperature: 450°F (232°C)
  • Silicone rubber extruded outer sheath, fiberglass knitted and braided heating element construction
  • Multi-stranded resistance wire for increased durability and flexibility
  • Power density: 4.3 watts/in2 (0.007 watts/mm2)
  • Up to 392°F (150°C)
  • Moisture and chemical resistant
  • Temperature controller required