Principaux documents
Z764264
Briskheat heating tape, fiberglass, grounded
W × L 1 in. × 6 ft, AC/DC input 240 V AC
1 EA
184,00 €
184,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
184,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41102405
Nomenclature NACRES :
NB.76
184,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Entrée CA/CC
240 V (AC)
Matériaux
fiberglass
Caractéristiques
CE compliant
Fabricant/nom de marque
BriskHeat BIH102060LGE
Paramètres
0-250 °C temp. range
Larg. × L
1 in. × 6 ft
Description générale
  • Supplied with SDC controller-compatible plug.
  • Fiberglass knitted and double braided outer sheath cover
  • Multi-stranded resistance wire for increased durability and flexibility
  • Power density: 9.6 watts/in2 (0.015 watts/mm2)
  • Temperature controller required
  • Maximum exposure temperatures up to 482 °F (250 °C)
  • Includes 9 in. (230 mm) long high temperature tie downs for easy installation