Principaux documents
Z175633
Sigma-Aldrich
Silicone insulating tape
roll W 1 in. × 12 yard, red
1 EA
41,40 €
41,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
41,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122410
Nomenclature NACRES :
NB.35
41,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Stérilité
non-sterile
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Larg. du rouleau
1 in. × 12 yard
Couleur
red
Description générale
Shape-conforming, fuses to itself. Insulates against moisture, heat, and cold. No adhesive residue left upon removal. Useful temperature range: -65 to 260°C.