Principaux documents
Z743689
ART® barrier tip empty hinged rack, ART essentials kit
Synonyme(s) :
barrier tip storage, tip rack
4 X 1152 EA
488,00 €
488,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
4 X 1152 EA
488,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.02
488,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 4X1152 ea
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 2921-HR
Technique(s)
PCR: suitable
Description générale
Case of 4 empty hinged racks each capable of holding 1152 tips, contains 12 trays each holds 96 tips.
Informations légales
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.