Z742760
ART® Non-Filtered Tip
ART 300, size 300 μL, reload tower, non-sterile
Synonyme(s) :
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
ART 300
reload tower
Conditionnement
pkg of 5X960 ea
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 3771-RT
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
300 μL