Principaux documents
Z742179
Stainless Steel Instrument Tray
2/3 Size, capacity 5.3 L
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.51
Caractéristiques
2/3 Size
Fabricant/nom de marque
Polarware 30122
Capacité
5.3 L
Taille
13.88 in. × 12.75 in. × 2.5 in.
35.2 cm × 32.4 cm × 6.4 cm