Principaux documents
Z155985
Sigma-Aldrich
Stainless steel drying trays
rolled bead, L × W × H 19.1 in. × 12.6 in. × 0.75 in.
1 EA
142,00 €
142,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
142,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104510
Nomenclature NACRES :
NB.43
142,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Polarware 19F
L × l × H
19.1 in. × 12.6 in. × 0.75 in.
Description générale
Stainless steel drying trays have a low profile, and are lighter weight than glass. We carry a wide range of sizes. The unbreakable stainless steel material has rapid cooling and heating for your samples.