Principaux documents
Z741341
MAGic Clamp tilted holder
Holds 8 x 15 mL and 50 mL tube racks
Synonyme(s) :
magnetic rack holder, rack holder
1 EA
148,00 €
148,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
148,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122413
Nomenclature NACRES :
NB.77
148,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
Holds 8 x 15 mL and 50 mL tube racks
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific H1000-MR-TSR
Description générale
Benchmark MAGic Clamp tilted holder enables 15mL and 50mL tube racks to be held securely on orbital shakers.
Informations légales
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.