Principaux documents
Z740613
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 2000 mL, volume 200-2000 mL
4 EA
189,00 €
189,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
4 EA
189,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
189,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
subdivision 100 mL
Conditionnement
pkg of 4 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Plage de mesure du volume
200-2000 mL
Capacité
2000 mL
Catégories apparentées
Description générale
Borosilicate glass, Berzelius, tall form beaker with reference graduations and pour spout. Standard uniform walls and flat bottom for even heat distribution.
Autres remarques
Browse all glass beakers
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Questions
  1. Can you provide the outer and inner diameter of the product?
    1 answer
    1. In the previous inquiry, the dimensions provided were as follows: height is 9.5 inches, inner diameter is 4 3/4 inches, and outer diameter is 4 7/8 inches.